Key Documents
8.14565
Sigma-Aldrich
di-Rhenium decacarbonyl
for synthesis
Sinônimo(s):
di-Rhenium decacarbonyl
About This Item
Fórmula linear:
Re2(CO)10
Número CAS:
Peso molecular:
652.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161603
Número do índice EC:
238-202-8
forma
crystals
pf
181-184 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/10CO.2Re/c10*1-2;;
chave InChI
ZIZHEHXAMPQGEK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex C): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3