Documentos Principais
8.14479
Sigma-Aldrich
Samarium
powder for synthesis
Sinônimo(s):
Samarium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sm
Número CAS:
Peso molecular:
150.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141612
Número do índice EC:
231-128-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
1072 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Sm
chave InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (on Sm): ≥ 99.7 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3