Documentos Principais
GF74504707
Samarium
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
SM006100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sm
Número CAS:
Peso molecular:
150.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141612
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 745-047-07
resistividade
91.4 μΩ-cm, 0°C
peso
20 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
p.e.
1794 °C (lit.)
pf
1074 °C (lit.)
densidade
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
chave InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)