Documentos Principais
GF88317760
Samarium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
Sinônimo(s):
SM006010
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Sm
Número CAS:
Peso molecular:
150.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141612
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 883-177-60
resistividade
91.4 μΩ-cm, 0°C
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
500 (micron)
p.e.
1794 °C (lit.)
pf
1074 °C (lit.)
densidade
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
chave InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF88317760-1EA4061821109804