Documentos Principais
8.14312
Sigma-Aldrich
Acenaphthene
for synthesis
Sinônimo(s):
Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10
Número CAS:
Peso molecular:
154.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
201-469-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.005 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
temperatura de autoignição
>450 °C
potência
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
278 °C/1013 hPa
pf
95 °C
temperatura de transição
flash point 135 °C
densidade
1.15 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1Cc2c3c(ccc2)cccc31
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
chave InChI
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125.0 °C - closed cup