Documentos Principais
8.14219
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
for synthesis
Sinônimo(s):
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide, MTBSTFA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H18F3NOSi
Número CAS:
Peso molecular:
241.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 52 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-5-6-7-15(3,4)13(2)8(14)9(10,11)12/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
NEJIKZHUEMMAEF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.034 - 1.039
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup