810686
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade
≥98%, USA origin, Tested for IgG, cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable, Binding, transport studies
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Probumin® Bovine Serum Albumin Media Grade, pkg of 5 kg, media grade
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (purity)
Formulário
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pkg of 5 kg
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
microbiological culture: suitable
dilution
(Binding, transport studies)
Impurezas
Tested for IgG
perda
≤5%
pH
6.8-7.2
traços de ânion
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0-10 mg/g
atividade externa
Tested for Endotoxin
Tested for mycoplasma
Descrição geral
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3