810667
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produtos recomendados
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade, pack of 1 kg
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
grau
reagent grade
Ensaio
≥98% (purity)
forma
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pack of 1 kg
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
teor de ácidos graxos livres teor
0.0-1.0 mg (per gram)
Total lipids content
0.0-3.5 mg (per gram)
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
Impurezas
0.0-0.5 mg/g L-Lactate
0.0-4.0 mg/dL Uric Acid
0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen
perda
≤5%
faixa de pH
6.8-7.2
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
traços de cátion
Fe: 0.0-5.0 μg/g
Na: 0.0-10.0 mg/g
heavy metals: 0.0-20.0 μg/g (Cu, Fe, Pb, Zn)
atividade externa
Tested for IgG
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3