81003N
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, BSA, Albumin, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V, Probumin® Bovine Serum Albumin Univeral Grade
About This Item
Produtos recomendados
product name
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade, pkg of 10 g
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (purity)
forma
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
apparent mol wt 66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pkg of 10 g
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
perda
≤5%
faixa de pH
5.0-5.4
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0.0-5.0 mg/g
atividade externa
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3