810037
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade, pack of 1 kg
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (purity)
Formulário
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
apparent mol wt 66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pack of 1 kg
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
técnica(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Impurezas
IgG, tested
perda
≤5%
faixa de pH
5.0-5.4
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0.0-10.0 mg/g
atividade externa
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3