Documentos Principais
8.08428
Sigma-Aldrich
Phenyltrimethylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenyltrimethylammonium chloride, Trimethylphenylammonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3C6H5NCl
Número CAS:
Peso molecular:
171.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-319-0
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
121 mg/kg LD50, oral (Rat)
309 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1-6 % (v/v)
pH
4.5 (20 °C, 333 g/L in H2O)
pf
246-247 °C
solubilidade
333 g/L
densidade volumétrica
540 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H14N.ClH/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
MQAYPFVXSPHGJM-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
327.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
164 °C - closed cup