Documentos Principais
8.07971
Sigma-Aldrich
Succinimide
for synthesis
Sinônimo(s):
Succinimide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
99.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-635-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
potência
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (200 g/L in H2O)
pf
121-124 °C
temperatura de transição
flash point 201 °C
solubilidade
330 g/L
densidade
1.4 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
chave InChI
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7