8.07339
Platinum/charcoal activated
10% Pt, hydrogenation catalyst for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nome do produto
Platinum/charcoal activated (10% Pt), hydrogenation catalyst for synthesis
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
600 °C
pH
2-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
densidade volumétrica
250 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (of Pt): 9.0 - 11.0 %
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Suitable for hydrogenation catalyst: passes test
Identity ( RFA): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3