Documentos Principais
8.07107
Sigma-Aldrich
Palladium(II) oxide
85% Pd, hydrogenation catalyst for synthesis
Sinônimo(s):
Palladium(II) oxide (85% Pd)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
OPd
Número CAS:
Peso molecular:
122.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-218-3
NACRES:
NA.22
product name
Palladium(II) oxide (85% Pd), hydrogenation catalyst for synthesis
Nível de qualidade
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Hydrogenations
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/O.Pd/q-2;+2
chave InChI
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
hydrogenation catalyst for synthesis
Nota de análise
Assay Pd: ≥ 85.0 %
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3