Documentos Principais
8.06912
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl mandelate, Ethyl α-hydroxyphenylacetate, Mandelic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
212-263-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
índice de refração
n25/589 1.5136
pf
24-27 °C
temperatura de transição
flash point 93 °C
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3
chave InChI
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 30 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
93 °C