Documentos Principais
8.03501
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanediol
for synthesis
Sinônimo(s):
1,12-Dodecanediol, 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)12OH
Número CAS:
Peso molecular:
202.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
227-133-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
300 °C
p.e.
324 °C/1013 hPa
pf
79 °C
temperatura de transição
flash point 176 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
chave InChI
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
348.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
176.00 °C - closed cup