Key Documents
8.03269
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1,3-phenylenediamine
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Toluylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3)C6H3-1,3-(NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
122.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-453-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.017 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
forma
solid
temperatura de autoignição
505 °C
potência
73 mg/kg LD50, oral (Rat)
650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
99 °C
temperatura de transição
flash point 160 °C
solubilidade
38 g/L
densidade
1.26 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
chave InChI
VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup