D26024
3,4-Diaminotoluene
97%
Sinônimo(s):
4-Methyl-o-phenylenediamine, 3,4-Toluenediamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
155-156 °C/18 mmHg (lit.)
pf
87-89 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
chave InChI
DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?