Documentos
8.03244
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethylurea
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N′-Dimethylurea, 1,3-Dimethylurea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
202-498-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
6 hPa ( 115 °C)
Nível de qualidade
forma
crystals
temperatura de autoignição
400 °C
potência
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
268-270 °C/1013 hPa
pf
105-108 °C
temperatura de transição
flash point 154 °C (DIN 51758)
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2O/c1-4-3(6)5-2/h1-2H3,(H2,4,5,6)
chave InChI
MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 102 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup