Key Documents
8.20509
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylurea
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylurea, 1,1-Dimethylurea
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
209-957-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
pf
178-183 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H8N2O/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3,(H2,4,6)
chave InChI
YBBLOADPFWKNGS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 180 - 183 °C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3