Documentos Principais
8.02810
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chloropropionic acid, α-Chloropropionic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
108.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
209-952-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
4 hPa ( 60 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥93.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
550 °C
potência
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
185-186 °C/1013 hPa
pf
-12 °C
temperatura de transição
flash point 107 °C
densidade
1.27 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(C)C(=O)O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
GAWAYYRQGQZKCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.260 - 1.270
2,2-Dichloropropionic acid (GC, area%): 3.0 - 7.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup