Documentos Principais
8.02611
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Chloroaniline, o-Chloroaniline
About This Item
Fórmula linear:
2-(Cl)C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
127.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-426-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
>500 °C
potência
1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
2.4-14.2 % (v/v)
p.e.
207-209 °C/1013 hPa
pf
-3 °C
temperatura de transição
flash point 105 °C
solubilidade
insoluble 5.13 g/L
densidade
1.21 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
chave InChI
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloroaniline for synthesis. CAS 95-51-2, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄NH₂.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible substances, toxic