Documentos Principais
8.01808
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoylacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl benzoylacetate, Benzoylacetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-phenylpropionic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
202-295-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1 hPa ( 108 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
375 °C (DIN 51794)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de transição
flash point 140 °C
densidade
1.114 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-14-11(13)8-10(12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
chave InChI
GKKZMYDNDDMXSE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.120
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
284.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
140 °C - closed cup