Documentos Principais
8.01464
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Ammediol
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH3)C(CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-100-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
13.3 hPa ( 152 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
150-152 °C/13 hPa
pf
102-105 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)C
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
chave InChI
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C