Documentos Principais
8.18522
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2-propanediol
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Amino-1,2-propanediol, 1-Amino-2,3-propanediol
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
91.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
210-475-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
temperatura de transição
flash point 138 °C
densidade
1.18 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
chave InChI
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.185 - 1.187
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup