Documentos Principais
8.00820
Sigma-Aldrich
Isopentanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Isopentanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
207-975-3
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5-6.8 % (v/v)
pH
3.1 (25 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
176 °C/1013 hPa
pf
-31 °C
temperatura de transição
flash point 74 °C
solubilidade
48 g/L
densidade
0.93 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
chave InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.926
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup