Documentos Principais
8.00257
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-propene
(stabilised with propylene oxide) for synthesis
Sinônimo(s):
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride, 3-Chloropropylene
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
76.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
203-457-6
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥98.0% (GC)
pressão de vapor
400 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
390 °C
potência
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
540 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
3.3-11.2 % (v/v)
pf
-134.5 °C (ECHA)
temperatura de transição
flash point -32 °C
solubilidade
3.6 g/L
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
chave InChI
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.940
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with propylene oxide. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-25.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-32 °C