Documentos Principais
8.00239
Sigma-Aldrich
Benzyl cinnamate
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzyl cinnamate, Benzyl trans-3-phenylpropenoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
238.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-109-3
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
potência
5530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
350 °C/1013 hPa
pf
34 °C
temperatura de transição
flash point 180 °C
solubilidade
<10 mg/L
densidade
1.109 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
chave InChI
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
180 °C