72181
293-Free Transfection Reagent
Animal-free polycationic liposomal transfection reagent optimized for the transfection of HEK293 cells grown in suspension culture.
Sinônimo(s):
Gene delivery
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
transfection: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Excellent transfection efficiency for HEK293 suspension cultures for maximize protein expression levels
- Derived from non-animal sources to move faster from research to development
- Compatible with both serum-containing and serum-free media that simplifies protocol by eliminating media changes
- Minimal cellular toxicity leads to higher protein expression levels
Advertência
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
67.1 °F - Information taken from reference works and the literature.
Ponto de fulgor (°C)
19.5 °C - Information taken from reference works and the literature.