Documentos Principais
71206
Millipore
Benzonase® Nuclease HC
Purity > 99%, Effective Viscosity Reduction and Removal of Nucleic Acids from protein solutions
Sinônimo(s):
Endonuclease
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Nome do produto
Benzonase® Nuclease HC, Pureza > 99%, Effective Viscosity Reduction and Removal of Nucleic Acids from protein solutions
fonte biológica
Serratia marcescens
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>99% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
concentração
≥250 units/μL
Impurezas
<0.25 EU/kU Total endotoxin
aplicação(ões)
research use
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A nuclease Benzonase® é uma endonuclease desenvolvida geneticamente a partir de Serratia marcescens. Ela degrada todas as formas de DNA e RNA (fita simples, dupla-fita, linear e circular) e, ao mesmo tempo, não tem atividade proteolítica. É eficaz em uma ampla gama de condições e tem atividade específica excepcionalmente alta. A enzima digere completamente ácidos nucleicos em oligonucleotídeos com terminação 5′-monofosfato com 2 a 5 bases de comprimento (abaixo do limite de hibridização), o que é ideal para remoção de ácidos nucleicos de proteínas recombinantes, possibilitando a conformidade com as diretrizes da FDA para contaminação com ácidos nucleicos. A capacidade da Benzonase de hidrolisar rapidamente os ácidos nucleicos faz desta enzima uma excelente opção para reduzir a viscosidade de forma a diminuir o tempo de processamento e aumentar a produção de proteína. Por exemplo, a enzima é compatível com os reagentes de extração proteica BugBuster e PopCulture e pode, portanto, ser adicionada juntamente com esses reagentes para eliminar a viscosidade e remover ácidos nucleicos de extratos de E. coli.
A enzima consiste em duas subunidades de 30 kDa cada. Ela é funcional entre pH 6 e 10 e de 0-42 °C e requer 1-2 mM de Mg2+ para ativação. A enzima também é ativa na presença de detergentes iônicos e não iônicos, agentes redutores, PMSF (1 mM), EDTA (1 mM) e ureia (a atividade relativa depende de condições específicas). A atividade é inibida por >150 mM de cátions monovalentes, >100 mM de fosfato, >100 mM de sulfato de amônio ou >100 mM de guanidina-HCl.
A nuclease benzonase está disponível em graus ultrapuro (>99% por SDS-PAGE) e puro (>90%) em uma concentração padrão de 25-29 U/µl e em uma concentração alta (CA) de 250 U/µl. Ambos os preparados são isentos de protease detectável e têm atividade específica > 1 × 106 U/mg de proteína. O grau de pureza >99% é testado quanto à presença de endotoxinas e contém <0.25 EU/1000 units. The product is suppliedas a 0.2 µm filtered solution in 50% glycerol.Store at -20°C.
Total endotoxin:<0.25 EU/1,000 units.Purity: >99% por SDS-PAGE.
Aplicação
Usado para remoção de ácidos nucleicos de amostras proteicas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Digere DNA e RNA nativos ou desnaturados por calor.
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
Definição da unidade
Uma unidade é definida como a quantidade de enzima que causa uma ΔA₂₆₀ de 1,0 em 30 minutos, que corresponde à digestão total de 37 µg de DNA.
Informações legais
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
William C Buchta et al.
Molecular neurobiology, 57(1), 346-357 (2019-07-31)
Cocaine addiction remains a major health concern with limited effective treatment options. A better understanding of mechanisms underlying relapse may help inform the development of new pharmacotherapies. Emerging evidence suggests that collapsin response mediator protein 2 (CRMP2) regulates presynaptic excitatory
Alexandros P Drainas et al.
Cell reports, 31(1), 107465-107465 (2020-04-09)
TP53 deficiency is the most common alteration in cancer; however, this alone is typically insufficient to drive tumorigenesis. To identify genes promoting tumorigenesis in combination with TP53 deficiency, we perform genome-wide CRISPR-Cas9 knockout screens coupled with proliferation and transformation assays
Artigos
Cell lysis and nucleic acid removal for Gram-negative and Gram-positive bacteria using the BugBuster Plus Lysonase™ Kit