Documentos Principais
693023
Millipore
Zwittergent® 3-16 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Sinônimo(s):
n-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H45NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
391.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
número de agregação
155
cor
white
CMC
10 - 60 μM
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
chave InChI
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range. This property is attributed to the presence of a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding to either anionic or cationic compounds.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C.
Outras notas
Sekine, M., et al. 1990. J. Biochem. 108, 103.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup