681669
IWR-1-endo
≥95% (HPLC), solid, Wnt antagonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Inhibitor of Wnt Response-1, Wnt Pathway Inhibitor I, TNKS1/2 Inhibitor II, Tankyrase1/2 Inhibitor II, Wnt Pathway Inhibitor I, Inhibitor of Wnt Response-1, Tankyrase1/2 Inhibitor II, TNKS1/2 Inhibitor II
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, Wnt Antagonist I, IWR-1-endo, is a cell-permeable inhibitor of TNKS1/PARP5a (IC₅₀ = 131 nM) & TNKS2/PARP5b (IC₅₀= 56 nM). Suppress Wnt-stimulated transcription activity (IC₅₀ = 180 nM).
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Huang, S.M., et al. 2009. Nature461, 614.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3