Key Documents
66612-M
Millipore
Ureia
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.28
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
Impurezas
≤0.01% insoluble material
cor
white
pf
132-135 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
heavy metals: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
End product of the urea cycle. A topical keratolytic agent.
Aplicação
Usado na desnaturação de proteínas e como agente suave de solubilização para proteínas insolúveis ou desnaturadas. Útil para renaturar proteínas de amostras já desnaturadas com cloreto de guanidina 6 M, como corpos de inclusão. Pode ser usado com cloridrato de guanidina e ditiotreitol (DTT) para renaturação de proteínas desnaturadas para sua forma nativa ou ativa.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1