654257
TNF-α Antagonist III, R-7050
The TNF-α Antagonist III, R-7050, also referenced under CAS 303997-35-5, controls the biological activity of TNF-α.
Sinônimo(s):
TNF-α Antagonist III, R-7050, 8-Chloro-4-(phenylsulfanyl)-1-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)c(nc4c2cc(cc4)Cl)Sc3ccccc3
InChI
1S/C16H8ClF3N4S/c17-9-6-7-11-12(8-9)24-13(22-23-15(24)16(18,19)20)14(21-11)25-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
chave InChI
SUUMKHOVGVYGOP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3