654255
TNF-α Antagonist
≥95% (HPLC), lyophilized, TNF-α antagonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
TNF-α Antagonist, TNF Antagonist, WP9QY, Tumor Necrosis Factor Antagonist, TNF-TNFR Signaling Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TNF-α Antagonist, The TNF-α Antagonist controls the biological activity of TNF-α.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 1 mg/mL
5% acetic acid: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Sequência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1