Key Documents
627609
Sigma-Aldrich
Caspase Inhibitor I
InSolution
Sinônimo(s):
InSolution Caspase Inhibitor I
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30FN3O7
Peso molecular:
467.49
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
When using with a purified recombinant enzyme, pretreatment with an esterase is required.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Fas-mediated apoptosis in Jurkat cells and staurosporine-induced cell death in corneal epithelial cells
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
forma física
A 10 mM (1 mg in 214 µl) solution of Caspase Inhibitor I Cat. No. 627610 in DMSO.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot, purge with inert gas, and freeze(-20°C).
Nota de análise
Single spot by TLC
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)