6.18584
Hidróxido de tetrabutilamônio
0.1 N in water
Sinônimo(s):
Tetrabutylammonium hydroxide solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solution
concentração
0.1 N in water
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3