Documentos Principais
6.18417
Supelco
Phenolphthalein solution
pH indicator solution, 1%
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
Nome do produto
Phenolphthalein 1% indicator solution,
Formulário
solution
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3