616467
ZDON
≥98% (HPLC), powder, transglutaminase 2 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Transglutaminase 2 Inhibitor, ZDON, Z-DON, 6-diazo-5-oxo-norleucine tetrapeptide, TG2 Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Transglutaminase 2 Inhibitor, ZDON, A cell-permeable, peptide-based, irreversible inhibitor of transglutaminase 2 (TG2; IC₅₀ = 150 nM for recombinant TG2). Reacts with the active site cysteine of TG2.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1