5.09522
ERW1041E
≥98% (HPLC), solid, TG2 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Transglutaminase 2 Inhibitor II, ERW1041E, TG2 Inhibitor, TGM2 Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
product name
Transglutaminase 2 Inhibitor II, ERW1041E,
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
11 μM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC3=CC=CC=C3N=C2)C(=O)NCC4CC(=NO4)Br
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
TGM2
Embalagem
Advertência
Outras notas
Dafik, L., et al. 2012. PLoS One.7, e30642.
Watts, R.W., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 7493.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3