Documentos Principais
616400-M
Millipore
Tranilast
An anthranilic acid analog that acts as a potent inhibitor of VEGF- and vascular permeability factor-induced angiogenesis and collagen synthesis.
Sinônimo(s):
Tranilast, N-(3ʹ,4ʹ-Dimethoxycinnamoyl)anthranilic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
327.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 9570
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)\C=C\c1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C18H17NO5/c1-23-15-9-7-12(11-16(15)24-2)8-10-17(20)19-14-6-4-3-5-13(14)18(21)22/h3-11H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/b10-8+
chave InChI
NZHGWWWHIYHZNX-CSKARUKUSA-N
Descrição geral
An anthranilic acid analog that acts as a potent inhibitor of VEGF- and vascular permeability factor-induced angiogenesis and collagen synthesis. Inhibits VEGF- and PMA-stimulated PKC activity in retinal capillary endothelial cells without affecting the VEGF binding or VEGF receptor phosphorylation. Also has antiallergic, anti-inflammatory, and antiproliferative properties. Induces Ca2+ mobilization in vascular smooth muscle.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
VEGF- and vascular permeability factor-induced angiogenesis and collagen synthesis
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Koyama, S., et al. 1999. Br. J. Pharmacol. 127, 537.
Isaji, M., et al. 1998. Life Sci. 63, PL71.
Isaji, M., et al. 1997. Br. J. Pharmacol. 122, 1061.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3