Documentos Principais
586006
Sigma-Aldrich
Thapsigargin
≥97% (TLC), liquid, endoplasmic reticular Ca2+-ATPase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
InSolution Thapsigargin, (3 S,3a R,4 S,6 S,6a R,7 S,8 S,9b S)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-((Z)-2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate, (3S,3aR,4S,6S,6aR,7S,8S,9bS)-6-Acetoxy-4-(butyryloxy)-3,3a-dihydroxy-3,6,9-trimethyl-8-((Z)-2-methylbut-2-enoyloxy)-2-oxo-2,3,3a,4,5,6,6a,7,8,9b-decahydroazuleno[4,5-b]furan-7-yl octanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H50O12
Número CAS:
Peso molecular:
650.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Thapsigargin, InSolution, ≥97%, tumor-promoting sesquiterpene lactone
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]2[C@]([C@H](C[C@@]([C@H]3[C@@H]([C@H](C(=C32)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)CCCCCCC)(OC(=O)C)C)OC(=O)CCC)([C@@](C1=O)(O)C)O
InChI
1S/C34H50O12/c1-9-12-13-14-15-17-24(37)43-28-26-25(20(5)27(28)44-30(38)19(4)11-3)29-34(41,33(8,40)31(39)45-29)22(42-23(36)16-10-2)18-32(26,7)46-21(6)35/h11,22,26-29,40-41H,9-10,12-18H2,1-8H3/b19-11-/t22-,26+,27-,28-,29-,32-,33+,34+/m0/s1
chave InChI
IXFPJGBNCFXKPI-FSIHEZPISA-N
Descrição geral
A cell-permeable tumor-promoting sesquiterpene lactone that releases Ca2+ by inhibiting endoplasmic reticular Ca2+-ATPase (IC50 = 4 - 13 nM). Does not increase inositol phosphates and has no significant effect on protein kinase C. Increases Ca2+-dependent Na+ influx in human platelets in a dose-dependent manner. Activates apoptosis in rat thymocytes and induces apoptosis in human hepatoma cells.Specifically inhibits the fusion of autophagosomes with lysosomes, and induces autophagy.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
forma física
A 10 mM (2 mg/307 µL) solution of Thapsigargin (Cat. No. 586005) in DMSO.
Outras notas
Won, J.G. and Orth, D.N. 1995. Endocrinology136, 5399.Tepel, M., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1220, 248.Begum, N., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3352.Low, A.M., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 53.Tsukamoto, A. and Karneko, Y. 1993. Cell. Biol. Int.17, 969.Wong, W.L., et al. 1993. Biochem. J.289, 71.Glennon, M.C., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 25568.Xu, Y., et al. 1992. J. Neurochem.59, 2224.Mason, M.J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 20856.Thastrup, O., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 2466.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)