Documentos Principais
584223
Sigma-Aldrich
Tetrahydrouridine
≥90% (TLC), liquid, Cytidine deaminase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
InSolution Tetrahydrouridine, THU, H4U, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-hydroxytetrahydropyrimidin-2(1H)-one, dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16N2O6 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
284.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome do produto
Tetrahydrouridine, InSolution, ≥90%, competitive inhibitor of cytidine deaminase
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCN([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N1)=O
InChI
1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1
chave InChI
UCKYOOZPSJFJIZ-XVKVHKPRSA-N
Descrição geral
A potent competitive inhibitor of cytidine deaminase. Used in combination with cytosine arabinoside (Ara-C) to assess the anti-leukemic activity and anti-tumor activity of Ara-C in in vitro studies. The solid form of this compound (Cat. No. 584222) is also available.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
cytidine deaminase
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
A 100 mM (25 mg/879 µL) solution of Tetrahydrouridine (Cat. No. 584222) in H₂O.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C.
Outras notas
Yusa, K., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.206, 486.
Bouffard, D.Y., et al. 1993. Biochem Pharmacol.45, 1857.
Laliberte, J., et al. 1992. Cancer Chemotherap. Pharmacol.30, 7.
Riva, C., et al. 1992. Chemotherapy38, 358.
Yusa, K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16848.
Hanze, A.R. 1967. J. Am. Chem. Soc.89, 6720.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3