575310
T0901317
A cell-permeable, nonsterol, benzenesulfonamide compound that acts as a highly selective and potent liver X receptor agonist (EC₅₀ of 20 nM for LXRα).
Sinônimo(s):
T0901317, TO-901317, N-(2,2,2-Trifluoroethyl)-N-[4-(2,2,2-trifluoro-1-hydroxy-1-trifluoromethylethyl)phenyl]sulfonamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)CN([S](=O)(=O)c2ccccc2)c1ccc(cc1)C(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C17H12F9NO3S/c18-14(19,20)10-27(31(29,30)13-4-2-1-3-5-13)12-8-6-11(7-9-12)15(28,16(21,22)23)17(24,25)26/h1-9,28H,10H2
chave InChI
SGIWFELWJPNFDH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Liver X receptor (LXRα)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Cao, G., et al. 2002. J. Biol. Chem.278, 1131.
Field, F.J., et al. 2002. Biochem. J.368, 855.
Fukumoto, H., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 48508.
DeBose-Boyd, R.A., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 1477.
Repa, J.J., et al. 2000. Science289, 1524.
Schultz, J.R., et al. 2000. Genes Dev.14, 2831.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3