SML2561
ML162
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-[(2-Chloroacetyl)(3-chloro-4-methoxyphenyl)amino]-N-(2-phenylethyl)-2-thiopheneacetamide, 2-Chloro-N-(3-chloro-4-methoxyphenyl)-N-(2-oxo-2-(phenethylamino)-1-(thiophen-2-yl)ethyl)acetamide, BRD-5421, BRD5421, CID 3689413, ML 162, ML-162, Molecular Libraries 162
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to very dark brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3