574102
Sulindac Sulfide
A cell-permeable, active metabolite of Sulindac.
Sinônimo(s):
Sulindac Sulfide, (Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[ p-(methylthio)benzylidene]indene-3-acetic Acid
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
yellow-orange
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c(cc1)\C(=C\c3ccc(cc3)SC)\C(=C2CC(=O)O)C
InChI
1S/C20H17FO2S/c1-12-17(9-13-3-6-15(24-2)7-4-13)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9+
chave InChI
LFWHFZJPXXOYNR-RQZCQDPDSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Outras notas
Lim, J.T., et al. 1999. Biochem. Pharmacol. 58, 1097.
Herrmann, C., et al. 1998. Oncogene 17, 1769.
Picariello, L., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol. 360, 105.
Arber, N., et al. 1997. Gastroenterology 113, 1892.
Meade, E.A., et al. 1993. J. Biol. Chem. 268, 6610.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3