573128
STAT3 Inhibitor XIII, C188-9
The Stat3 Inhibitor XIII, C188-9 controls the biological activity of Stat3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
STAT3 Inhibitor XIII, C188-9, N-(1ʹ,2-Dihydroxy-1,2ʹ-binaphthalen-4ʹ-yl)-4-methoxybenzenesulfonamide, F1113-0789
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white to pale beige
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C2=C(O)C=CC3=C2C=CC=C3)C=C(NS(C(C=C4)=CC=C4OC)(=O)=O)C5=C1C=CC=C5
chave InChI
QDCJDYWGYVPBDO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3