567809-M
Src Inhibitor, PP1
The Src Inhibitor PP1, also referenced under CAS 172889-26-8, controls the biological activity of Src. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Src Inhibitor, PP1, 4-amino-5-(4-methylphenyl)-7-(t-butyl)pyrazolo-d-3,4-pyrimidine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(nc(c3c1ncnc3N)c2ccc(cc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H19N5/c1-10-5-7-11(8-6-10)13-12-14(17)18-9-19-15(12)21(20-13)16(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H2,17,18,19)
chave InChI
ZVPDNRVYHLRXLX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sikkema, A.H., et al. 2009. Cancer Res.69, 5987.
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Bain, J., et al. 2003. Biochem. J.371, 199.
Karni, R., et al. 2003. FEBS Lett.537, 47.
Hanke, J.H., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 695.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3