428205-M
Lck Inhibitor
The Lck Inhibitor, also referenced under CAS 213743-31-8, controls the biological activity of Lck. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Lck Inhibitor, 4-Amino-5-(4-phenoxyphenyl)-7H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-7-yl-cyclopentane
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 17 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C23H22N4O/c24-22-21-20(14-27(17-6-4-5-7-17)23(21)26-15-25-22)16-10-12-19(13-11-16)28-18-8-2-1-3-9-18/h1-3,8-15,17H,4-7H2,(H2,24,25,26)
chave InChI
FMETVQKSDIOGPX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Lck₆₄₋₅₀₉ Y³⁹⁴
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Arnold. L.D., et al. 2000. Bioorg. Med. Chem. Lett.10, 2167.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3