567731
Sphingosine Kinase Inhibitor
The Sphingosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 1177741-83-1, controls the biological activity of Sphingosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
Sphingosine Kinase Inhibitor, 2-( p-Hydroxyanilino)-4-( p-chlorophenyl) thiazole, HCl, SK Inhibitor I, 2-(p-Hydroxyanilino)-4-(p-chlorophenyl) thiazole, HCl, SK Inhibitor I
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(nc(c1)c3ccc(cc3)Cl)Nc2ccc(cc2)O.Cl
InChI
1S/C15H11ClN2OS.ClH/c16-11-3-1-10(2-4-11)14-9-20-15(18-14)17-12-5-7-13(19)8-6-12;/h1-9,19H,(H,17,18);1H
chave InChI
ZDRVLAOYDGQLFI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
GST-hsk
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1